S5013
Salbutamol hemisulfate salt
≥98%
Sinônimo(s):
α-([t-Butylamino]methyl)-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
solubilidade
1 M NaOH: 50 mg/ml, clear to slightly hazy, yellow-green
originador
GlaxoSmithKline
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)