B1385
Butoxamine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis, mixture of diastereomers
Sinônimo(s):
α-(1-[t-Butylamino]ethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard, for drug analysis
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)NC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO3.ClH/c1-10(16-15(2,3)4)14(17)12-9-11(18-5)7-8-13(12)19-6;/h7-10,14,16-17H,1-6H3;1H
chave InChI
URPAECSKKQLCII-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?