5.05275
ICI 118551 Hydrochloride
Sinônimo(s):
ICI 118551 Hydrochloride, (±)-1-[2,3-(Dihydro-7-methyl-1H-inden-4-yl)oxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-butanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]([C@@H](O)COc1c2c(c(cc1)C)CCC2)C)C(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3/t13-,16-/m0/s1
chave InChI
VFIDUCMKNJIJTO-BBRMVZONSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
→2 adrenergic receptors
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cook, S. et al. 1993. Br. J .Pharmacol.109, 1140.
Ten Berge, R., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.275, 199.
Strosberg, A., et al. 1996. TiPS17, 373.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3