M5391
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt
≥98% (titration), powder
Sinônimo(s):
(±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
chave InChI
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Descrição geral
Aplicação
- to modulate the immunological parameters in various studies
- to study its effects onCa2+-calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) activity in human and experimental heart failure (HF)
- to examine the contribution of the adrenergic receptors to the production of norepinephrine (NE)-mediated O2-
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.