M1830000
Metoprolol tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, (±)1-(Isopropylamino)-3-[p-(β-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol (+)-tartrate salt, Lopressor
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Nível de qualidade
família API
metoprolol
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
chave InChI
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)