50787
Bisoprolol
analytical standard
Sinônimo(s):
1-{4-{[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl}phenoxy}-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OCCOCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
InChI
1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3
chave InChI
VHYCDWMUTMEGQY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?