T6394
Timolol maleate salt
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
S-(−)-1-(t-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-2-propanol maleate salt, Timolol hydrogen maleate
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D -5.4°, c = 4.9 in 1 M HCl(lit.)
cor
white to off-white
pf
202-203 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
ε (coeficiente de extinção)
8,700 at 294 nm at 1 M
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
chave InChI
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges