SML0216
Brinzolamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5R)-5-Ethylamino-3-(3-methoxypropyl)-2,2-dioxo-2?6,9-dithia-3-azabicyclo[4.3.0]nona-7,10-diene-8-sulfonamide, (R)- 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide, AL 4862
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
chave InChI
HCRKCZRJWPKOAR-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
human ... CA2(760)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)