PHR3046
Metoprolol Fumarate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Metoprolol fumarate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1441287
família API
metoprolol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc2ccc(cc2)CCOC.N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CCOC.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H4O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1-
chave InChI
BRIPGNJWPCKDQZ-KSBRXOFISA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)