Documentos Principais
PHR9039
Supelco
Metoprolol EP Impurity G
reference material
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
1859884
Número MDL:
grau
reference material
Agency
Not traceable to any primary pharmacopoeia standard
família API
metoprolol
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
89-92 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antioxidant found in olive oil.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR9039-50MG