Documentos Principais
91404
Supelco
3-Hydroxytyrosol
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
154.16
Beilstein:
2208118
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
chave InChI
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabolite of oleuropein. Antioxidant. Inhibits the rate of cancer cell proliferation and induces cancer cell apoptosis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Verbascoside primary reference standard
00820580
Verbascoside
Syringic acid analytical standard
Supelco
63627
Syringic acid
Carnosol analytical standard
Supelco
49702
Carnosol
Punicalagin analytical standard
Supelco
50793
Punicalagin
Myricetin analytical standard
Supelco
72576
Myricetin