188255
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Ensaio
98%
pf
89-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol is a polyphenolic building block used in the synthesis of monobenzoxazine resin.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3