Documentos Principais
PHL80166
Tyrosol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
1859884
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
89-92 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antioxidant found in olive oil.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Syringic acid analytical standard
Supelco
63627
Syringic acid
Oleocanthal from Olea europaea
Sigma-Aldrich
SMB00810
Oleocanthal
Syringic acid ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S6881
Syringic acid
Salidroside analytical standard
Supelco
43866
Salidroside
Oleuropein ≥80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O8889
Oleuropein
Vanillic acid purum, ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
94770
Vanillic acid
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
Ethylparaben Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1011
Ethylparaben
2-Phenylethanol ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
77861
2-Phenylethanol