SMB00810
Oleocanthal
from Olea europaea
Sinônimo(s):
(-)-Oleocanthal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Olea europaea
Ensaio
≥95%
forma
film
peso molecular
304.34
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
chave InChI
VPOVFCBNUOUZGG-VAKDEWRISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3