1441254
USP
Metoprolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzaldehyde hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
família API
metoprolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3
chave InChI
BGHLBXLHZRCXRY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Metoprolol Fumarate
- Metoprolol Tartrate
- Metoprolol Tartrate Injection
- Metoprolol Succinate
- Metoprolol Tartrate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)