Documentos Principais
1441232
USP
Metoprolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]- 2-propanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
253.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metoprolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
InChI
1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
chave InChI
HYRRKPFGZHWUPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Metoprolol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Metoprolol Fumarate
  • Metoprolol Succinate
  • Metoprolol Succinate Extended-Release Tablets
  • Metoprolol Tartrate
  • Metoprolol Tartrate Injection
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)