Merck
Clenbuterol hydrochloride certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Clenbuterol hydrochloride
Clenbuterol hydrochloride certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4-Amino-α-(t-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18Cl2N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
313.65
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Nome do gene
Pureza
Agência
Área de pesquisa