N3886
β-Dinucleotídeo de nicotinamida adenina fosfatado
powder
Sinônimo(s):
Nucleotídeo de trifosfopiridina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Formulário
powder
cor
white to yellow
pf
175-178 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
chave InChI
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?