Documentos Principais
N3139
Sigma-Aldrich
β-Dinucleotídeo de nicotinamida adenina fosfatado
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Nucleotídeo de trifosfopiridina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
765.39 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (spectrophotometric assay)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
175-178 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
chave InChI
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Aplicação
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate has been used in the purification and crystallization of CHORD–Sgt1 cytochrome b 5 reductases (CS–b5R). It has also been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 medium for direct hepatic reprogramming using mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aceptor de elétrons
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) is an indispensable cofactor that participates in cellular redox reactions. It acts as a hydride-accepting coenzyme and participates in substrate oxidation reactions during metabolism.
Embalagem
Embalado com base no peso sólido.
Nota de análise
Meets or exceeds NRC specifications and is comparable to any commercial preparation available.
Outras notas
Esta é a forma comum da NADP. Não a confunda com 3′−NADP ou α-NADP.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)