G8255
Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
Sinônimo(s):
L-Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase (catalytic concentration), GPT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine heart
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥75 units/mg protein
composição
Protein, 75-95%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
light yellow to yellow
atividade externa
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Research area: Cell Signaling
Aplicação
- in the transamination assay with a racemic mixture of synthetic 3-methyl-2-oxoglutarate
- to remove glutamate from the cell culture medium used for culturing human embryonic kidney (HEK293) cells
- in the lactate-dehydrogenase (LD)-coupled alanine transaminase (ALT) reaction kinetic studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
persons
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3