Documentos Principais
427217-M
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle
Sinônimo(s):
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle, LDH
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
descrição
Merck USA index - 14, 5334
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥200 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<0.005% GOT and GPT
solubilidade
low ionic strength buffer: soluble
water: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native lactate dehydrogenase from rabbit muscle. Catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH 6.0.
Note: 1 KU = 1000 units.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol pyruvate to L-lactate per min in 100 mM phosphate buffer at 30°C, pH 7.0.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Cahn, R.C., et al. 1962. Science136, 962.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1