Documentos Principais
427211
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
Sinônimo(s):
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
descrição
Merck USA index - 14, 5334
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥300 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
Impurezas
≤0.01% PK, MK
≤0.03% GPT, GOT
≤0.1% MDH
pI 
4.6
solubilidade
aqueous buffer: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native lactate dehydrogenase from porcine heart. A tetrameric enzyme that catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH of 7.0 and a pI of 4.6. Note: 1KU = 1000 units.
Note: 1 KU = 1000 units
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause the oxidation of one micromole of NADH per minute at 25°C, pH 7.4
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol NADH per min at 25°C, pH 7.4.
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 24 h at 4°C. Do not freeze solutions.
Outras notas
Kornberg, A. 1995. Methods Enzymol.1, 441
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1