L2011
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
ammonium sulfate suspension, ≥250 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Lactate, (R)-Lactate:NAD+ oxidoreductase, D−LDH
About This Item
Produtos recomendados
forma
ammonium sulfate suspension
Nível de qualidade
atividade específica
≥250 units/mg protein (biuret)
atividade externa
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions