913081
Butane-1,4-diammonium bromide
Sinônimo(s):
1,4-Butanediamine, Dihydrobromide (8CI,9CI) 1,4-butanediammonium dibromide, Greatcell Solar®, NBUDAB
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2BrH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
chave InChI
UTDOJTBJZVYMNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)