Documentos Principais
339822
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
202.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D −6.5°, c = 1 in 0.05 M NaOH
pf
248-250 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
CZQQGVFHLSBEDV-RGMNGODLSA-N
Aplicação
(S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride can be used as:
  • A fluorescence-quenching guest in the determination of chiral recognition capabilities of binaphthocrown ether and polythiophene complex.
  • A starting material in the synthesis of chiral cyclopalladated complexes with applications in the resolution of racemic compounds.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The first orthopalladation of a primary nitrobenzylamine. Synthesis of chiral cyclopalladated complexes derived from (S)-α-methyl-4-nitrobenzylamine
Vicente J, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 47(15), 2535-2539 (1995)