Documentos Principais
8.08625
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
About This Item
Fórmula linear:
S(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
150.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-663-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
temperatura de autoignição
350 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
128-131 °C
solubilidade
400 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2