Documentos Principais
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
About This Item
Fórmula linear:
S(CH2CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-841-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
128-131 °C
temperatura de transição
flash point 126-129 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
128 °C - closed cup