Documentos Principais
202193
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) carbonate hydrate
Co 43-47 %
About This Item
Fórmula linear:
CoCO3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
118.94 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
grau
for synthesis
synthesis grade
Formulário
powder
composição
Co, 43-47%
concentração
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
densidade
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
chave InChI
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Cobalt(II) carbonate hydrate can be used as a reagent to synthesize transition metal dipicolinates by reacting with dipicolinic acid and 4,4′-bipyridine. It can also be used as a precursor to prepare Co3O4/MgO and Co3O4/Al2O3 catalysts by using MgO or Al2O3, which can be used for the hydrogenation of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)