60818
Cobalt(II) chloride
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (KT)
Sinônimo(s):
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
grau
purum p.a.
Ensaio
≥98.0% (KT)
Formulário
powder
Impurezas
≤2% water
pf
724 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Acylation of various alcohols (primary and secondary).
- Acylation of various hydroxyl compounds (high selectivity).
- Regioselective ring-opening reaction of oxiranes.
- Coupling reactions of anhydrides or acid chlorides with thiols.
- Protection of aldehydes, via chemoselective dithioacetalization reaction.
- Solvent-free synthesis of β-enaminones and β-enamino esters.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?