Documentos Principais
203084
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cobalt(2+) chloride hydrate (1:2:1), Dichlorocobalt hydrate, cobalt dichloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
CoCl2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
129.84 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
composição
Degree of hydration, 5-6
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
86 °C (lit.)
densidade
1.924 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
QVCGXRQVUIKNGS-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.