364304
Nickel(II) chloride hydrate
99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nickel dichloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 671 °C)
Ensaio
99.95% trace metals basis
forma
solid
composição
Degree of hydration, 7-8
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
Impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
HGGYAQHDNDUIIQ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.