Documentos Principais
63539
Sigma-Aldrich
Manganese(II) carbonate hydrate
44-46% Mn basis (KT)
Sinônimo(s):
Manganese(2+) carbonate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
MnCO3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.95 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
concentração
44-46% Mn (KT)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)