Key Documents
NIST2186I
Fosfato de potássio
NIST® SRM® 2186I
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Fórmula linear:
KH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
NIST standard reference material
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
SRM 2186I is certified as a pH standard for pD(S) determination.
SRM 2186I _SDS
SRM 2186I _CoA
Aplicação
SRM 2186I solution is recommended for the calibration of pH meters to use for the measurement of pD in deuterium oxide.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Potassium Dihydrogen Phosphate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)