Documentos Principais
NIST189C
Potassium tetraoxalate dihydrate
NIST® SRM® 189c, pH standard
Sinônimo(s):
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Fórmula linear:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
254.19
Beilstein:
3854419
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
crystals
embalagem
pkg of 65 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
chave InChI
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)