Documentos Principais
NIST188
Potassium hydrogen tartrate
NIST® SRM® 188, pH standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 60 g
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
general analytical
Descrição geral
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Saturated potassium hydrogen tartrate solution as pH standard.
Lingane J J.
Analytical Chemistry, 19(10), 810-811 (1947)