243531
Potassium L-tartrate monobasic
99%
Sinônimo(s):
KHT, L(+)-Tartaric acid monopotassium salt, Potassium bitartrate, Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium hydrogen tartrate, Tartaric acid monopotassium salt
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
densidade
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
chave InChI
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?