25506
Potassium L-tartrate monobasic
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance)
Sinônimo(s):
Potassium bitartrate, L-(+)-Tartaric acid monopotassium salt, Potassium hydrogen L-tartrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99.5-100.5% (related to dried substance)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +8.0 to +9.2°
qualidade
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC
Impurezas
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% oxalic acid
perda
≤0.2% loss on drying, 105 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
chave InChI
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Aplicação
- Gold, palladium, silver and platinum nanoparticles from their salts.
- Polyvinylpyrrolidone capped platinum (PVP-Pt) nanoparticles from chloroplatinic acid and PVP.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?