Documentos Principais
93159
Supelco
Multi Cation Standard 2 for IC
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
composição
Ba, 100 mg/L
Ca, 100 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 100 mg/L
Mg, 100 mg/L
Mn, 100 mg/L
Na, 100 mg/L
NH4, 100 mg/L
Sr, 100 mg/L
concentração
≤0.1% in nitric acid
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)