Documentos Principais
89316
Supelco
Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified
TraceCERT®, suitable for ion chromatography, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ each cation
Sinônimo(s):
Certified Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Descrição geral
Certified multiion standard for Ion Chromatography: high purity starting materials
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
Produced with certified high purity materials (Li2CO3, NaCl, KCl, MgO, CaCO3), ultrapure water (18 MOhm, 0.22 mm filtered) and hydrochloric acid
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)