Documentos Principais
55698
Supelco
Multi Anion Standard 3 for IC
TraceCERT®, in water
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
composição
nitrate, 1 g/L
phosphate, 1 g/L
sulfate, 1 g/L
concentração
in water
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4