SCP0257
Tryptase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H42N8O6
Peso molecular:
634.73
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nome do produto
Tryptase Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥65%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Orn-Phe-Arg-AMC
Aplicação
Tryptase is a serine proteinase often used as a marker for mast cell activation. Tryptase is detected using peptides such as acetyl-Orn-Phe-Arg-AMC, a fluorogenic substrate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)