459925
Platinum(IV) oxide
Sinônimo(s):
Adam’s catalyst, NSC 402624, Platinic oxide, Platinum dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Pt, 79-83%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
≥75 m2/g
Impurezas
iron, low
pf
450 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
chave InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Hydrohydrazination reactions
- Oxidation of sugars
- Low-temperature oxidation of carbon monoxide
- Oxygen reduction reaction
- Hydrogenation reactions
- Hydrogenolysis of the cyclopropyl group into an isopropyl group
- Hydroxycyclopropanation reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
459925-1G | 4061832343617 |
459925-250MG | 4061833482803 |
459925-5G | 4061832343624 |