Documentos Principais
520624
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
≥99.9%
Sinônimo(s):
Adams′ catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum oxide
About This Item
Fórmula linear:
PtO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
227.08 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9%
composição
Pt, 77-81%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
450 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
chave InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for hydrogenation and hydrogenolysis of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
520624-1G4061826732953
520624-5G4061833324332