H7772
Higromicina B
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Hygrovetine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces hygroscopicus
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
purificado por
ion-exchange chromatography
cor
faintly brown to brown
white to beige
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: A higromicina B age contra bactérias, fungos e células eucariotas superiores.
Atenção
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?