10843555001
Roche
Higromicina B
from Streptomyces hygroscopicus
Sinônimo(s):
Higromicina B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces hygroscopicus
esterilidade
non-sterile; 0.2 μm filtered
Ensaio
80% (HPLC)
Formulário
buffered aqueous solution
composição
Hygromycin B, >80% HPLC
embalagem
pkg of 20 mL (1 g)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
50 mg/mL
técnica(s)
transfection: suitable
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Descrição geral
- Fórmula: C20H37N3O13
- LD50: 6 mg/kg em camundongo (i.v.); 13 mg/kg em porcos da Índia (i.p.); 63 mg/kg em rato (i.p.)
- Peso molecular: Mr = 527,5
- Concentração de trabalho: 50-1.000 μg/ml em cultura celular. Uma concentração comumente usada para a seleção de células de mamíferos é de 200 μg/ml. No entanto, a concentração ideal deve ser determinada experimentalmente, pois pode variar dependendo do tipo de célula utilizada.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: A higromicina B age contra bactérias, fungos e células eucariotas superiores.
Qualidade
Definição da unidade
Não temos essas informações.
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic