P0256
Pyrithiamine hydrobromide
~95%, crystalline
Sinônimo(s):
1-([4-Amino-2-methyl]-5-pyrimidylmethyl)-2-methyl-3-(β-hydroxyethyl)pyridinium bromide, Neopyrithiamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95%
forma
crystalline
cor
off-white to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.[Br-].Cc1ncc(C[n+]2cccc(CCO)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DMVBWVASDWGFNH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)