O4630
Orphenadrine citrate salt
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether citrate salt, o-Methyldiphenhydramine citrate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.C6H8O6/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
XLSFUJUURNFSCL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)