SBR00038
Hygromycin B
Min. 95% (HPLC ELSD), from Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Produtos recomendados
product name
Hygromycin B, Min. 95% (HPLC ELSD), from Streptomyces hygroscopicus
fonte biológica
Streptomyces hygroscopicus
Nível de qualidade
forma
solid
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3