72987
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-NBDG, 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-D-glucose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fluorescência
λex 494 nm; λem 551 nm in DMSO
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)C=O
InChI
1S/C12H14N4O8/c17-3-6(11(20)12(21)8(19)4-18)13-5-1-2-7(16(22)23)10-9(5)14-24-15-10/h1-3,6,8,11-13,18-21H,4H2/t6-,8+,11+,12+/m0/s1
chave InChI
QUTFFEUUGHUPQC-ILWYWAAHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3