About This Item
Fórmula linear:
CaBr2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
199.89 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder or chunks
composição
Degree of hydration, ≤1
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Calcium bromide hydrate may be used in the preparation of calcium-carbohydrate complexes to study the structural factors that influence the binding interactions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Calcium binding to galactose. Crystal structure of a hydrated a-galactose-calcium bromide complex.
Cook WJ and Bugg CE.
Journal of the American Chemical Society, 95(19), 6442-6446 (1973)
L DeLucas et al.
Carbohydrate research, 41, 18-29 (1975-05-01)
Three-dimensional X-ray diffraction data were used to determine the crystal structure of alpha-D-glucuronate CaBr times 3H20, a model system for investigating the factors involved in the binding of calcium ions to D-glucuronate residues of oligo-and poly-saccharides. Crystals of the salt
Calcium binding to carbohydrates. Crystal structure of a hydrated calcium bromide complex of lactose.
C E Bugg
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 908-913 (1973-02-07)
Calcium binding to carbohydrates: crystal structure of a hydrated calcium bromide salt of lactobionic acid.
Cook WJ & Bugg CE
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 29(2), 215-222 (1973)